Key Documents
1.10789
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Titanium trichloride
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
Densité
1.21 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay
- cerimetric TiCl₃:
14.5 - 15.5 %
- argentometric, HCl: 9.0 - 11.0 %
Density (d 20/20): about 1.19
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable