Key Documents
1.10784
Millipore
Acrylamide
for electrophoresis
Synonyme(s) :
Acrylamide, Prop-2-enamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
Numéro de classement CE :
201-173-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
Pression de vapeur
0.009 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
424 °C
Puissance
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
125 °C/33.3 hPa
Pf
84 °C
Température de transition
flash point 138 °C
Solubilité
2040 g/L
Densité
1.127 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct 3D printing of triple-responsive nanocomposite hydrogel microneedles for controllable drug delivery.: This research develops novel 3D-printed hydrogel microneedles using acrylamide as a component that responds to environmental changes (Li H et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Appearance (colour): almost white
Appearance (description): crystalline powder
Assay (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.001 %
Absorbance A (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Conductivity (50 % w/v; water; 20° C): ≤ 5.0 µS/cm
Solubility (50 % w/v; water): clear, colourless
Turbidity (50 % w/v; water): ≤ 2.0 NTU
Turbidity (50 % w/v; methanol; 37° C): ≤ 3.0 NTU
pH-value (5 %; water): 5.0 - 7.0
Water-insoluble matter: ≤ 0.005 %
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup