Key Documents
1.10007
Supelco
Nitrite Test Strips, colorimetric
greener alternative
2-80 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelettes réactives chimiques pour mesurer les nitrites
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test des nitrites, colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
nitrite
Capacité de réaction
reaction type: Griess reaction
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
2-80 mg/L (NO2-)
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l (NO2-), MQuant®
Les nitrites sont un indicateur de pollution. Différentes applications intéressantes sont donc possibles pour l'analyse de l'eau potable, des eaux usées, des eaux industrielles ou de l'eau des aquariums. En analyse alimentaire, le dosage des nitrites dans les produits carnés, les solutions de saumurage ou de marinage et les épinards surgelés est particulièrement important. Sur les bandelettes réactives pour mesurer les nitrites MQuant®, les ions nitrite réagissent avec une amine aromatique pour former un sel de diazonium qui réagit à son tour avec la N-(1-naphtyl)éthylènediamine pour former un colorant azoïque rouge violacé. La concentration en nitrites est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en nitrites ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test des nitrites Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Bénéfices de l'approche Design for Sustainability ("Concevoir de façon éco-responsable") :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
  • bandelette réactive avec réduction
  • tube en aluminium recyclé
  • notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Application
  • Clinical and laboratory features of urinary tract infections in young infants: Discusses diagnostic challenges and characteristics of urinary tract infections in infants, stressing the importance of accurate detection to guide treatment (Lo et al., 2018).
  • Differentiating Kawasaki disease from urinary tract infection in febrile children with pyuria and C-reactive protein elevation: Focuses on differential diagnosis in pediatric care, which can influence the choice of nitrite tests for accurate and timely diagnosis (Han and Lee, 2018).
  • Early features of Kawasaki disease with pyuria in febrile infants younger than 6 months: Addresses the overlap of urinary symptoms in Kawasaki disease, underscoring the utility of nitrite tests in complex cases (Yoon et al., 2018).
  • Current practice on the management of pre-operative urine dipstick results in women undergoing gynaecological surgery in Wales: Reviews procedures related to pre-surgical care in gynaecology, indicating broader applications of nitrite testing in hospital protocols (Walker et al., 2019).
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 10007-1 ; 10007.
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2