1.09495
ICP multi-element standard solution XVII
(7 elements in hydrochloric acid 15%) 100 mg/l: Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr Certipur®
Synonyme(s) :
Multi-Element ICP Standard Solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densité
1.076 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Ir (Iridium): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Sn (Tin): 100 mg/l
Ta (Tantalum): 100 mg/l
Ti (Titanium): 100 mg/l
Zr (Zirconium): 100 mg/l
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable