Principaux documents
1.09318
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonyme(s) :
TM=["LiChrosorb"] C8 sorbent for HPLC
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
product name
LiChrosorb® RP-8 (10 µm),
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
10 μm
Description générale
LiChrosorb® RP-8 is a reliable irregular shaped silica gel carriers with reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 25000
stability testing (performance): passes test
Informations légales
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.