Principaux documents
1.09288
Supelco
Solution d'éthylènediamine-cuivre(II)
DIN 54270, for measuring the viscosity of cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.05
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Identité (spectre IR) : test réussi
Cuivre : 0,95 à 1,05 mol/l
Éthylènediamine : 1,90 à 2,10 mol/l
pH (1 %, eau) : 12,0 à 12,5
Densité (d 20/4) : 1,096 à 1,102
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable