1.09270
Papanicolaou′s solution 3c Polychromatic solution EA 65
for cytology
About This Item
Niveau de qualité
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5.8 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
The 100 ml bottle provides 300 - 400 stainings. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
59.0 °F
Point d'éclair (°C)
15 °C