Key Documents
1.09065
Supelco
Perchloric acid solution
c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), in anhydrous acetic acid, reag. Ph. Eur., USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Synonyme(s) :
PCA
About This Item
Formule linéaire :
HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide perchlorique, in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agence
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 40 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determination of phosphorus in commercially available milk: Utilizing ion chromatography with perchloric acid deproteinization, this application provides a reliable method for analyzing phosphorus content in dairy products, essential for quality control in the food industry (Yoshikawa et al., 2024).
  • Versatile ferrous oxidation-xylenol orange assay for lipoxygenase activity: This high-throughput screening technique leverages the reactivity of perchloric acid in enzymatic assays, enhancing the detection of lipoxygenase activity crucial for biotechnological applications (Chrisnasari et al., 2024).
  • Nanoporous gold with microporous structure: Perchloric acid is used in the electrochemical dealloying process to create nanoporous gold structures, which are significant for their applications in catalysis and sensor technology (Li et al., 2024).
  • Stability indicating reversed-phase-high-performance liquid chromatography method: This method uses perchloric acid for the analysis of pharmaceutical compounds, offering enhanced stability and reliability for drug formulation and safety checks (Chintala, 2024).
  • Development of innovative methodology for determination of 6-thioguanine: By utilizing perchloric acid, this HPLC-PDA-based technique allows for precise medical diagnostics, facilitating better disease management through accurate drug monitoring (Noga et al., 2023).
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003, par exemple). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,0995 à 0,1005 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,0003 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (l'hydrogénophtalate de potassium, SRM 84), avec l'hydrogénophtalate de potassium, étalon volumétrique (réf. 1.02400), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Le titrage est une méthode analytique permettant de déterminer une concentration inconnue à l'aide d'une solution de concentration connue. Le titrage Karl Fischer est une méthode spécifique largement utilisée pour déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits finis.
Le titrage est une méthode analytique permettant de déterminer une concentration inconnue à l'aide d'une solution de concentration connue. Le titrage Karl Fischer est une méthode spécifique largement utilisée pour déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits finis.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Le titrage est une méthode analytique permettant de déterminer une concentration inconnue à l'aide d'une solution de concentration connue. Le titrage Karl Fischer est une méthode spécifique largement utilisée pour déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits finis.
Afficher tout