Principaux documents
1.09011
Supelco
Nessler′s reagent A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Synonyme(s) :
Potassium mercury(II) iodide solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Technique(s)
photometry: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
Densité
1.25 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Remarque sur l'analyse
Application testconforms
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable