Principaux documents
1.08641
Supelco
Water detection paste N
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NB.21
pH
11 ( in H2O, suspension)
Niveau de qualité
Densité
1.6 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Suitability for water detection: conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3