Key Documents
1.08633
Supelco
Xylenes
About This Item
Code UNSPSC :
12191501
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pf
-47 °C
Température de transition
flash point 26 °C
Description générale
isomeric mixture for analysis Emparta® ACS
Stockage et stabilité
Store at +5°C to +30°C.
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F
Point d'éclair (°C)
26 °C