Key Documents
1.07835
Supelco
Antimony(III) oxide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O3Sb2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-175-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
13.3 hPa ( 660 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.0% (bromometric)
Forme
solid
Puissance
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
Taille des particules
1-3 μm (D 50)
Point d'ébullition
1550 °C/1013 hPa
Pf
656 °C (sublimed)
Solubilité
2.70 mg/L
Densité
5.4 g/cm3
Masse volumique apparente
800‑1300 kg/m3
Traces de cations
Al: ≤20 ppm
As: ≤500 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤50 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤20 ppm
Na: ≤20 ppm
Pb: ≤500 ppm
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
Clé InChI
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Kirkwood-Buff Analysis of Binary and Ternary Systems Consisting of Alcohols (Methanol, Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol), Water, and n-Hexane to Understand the Formation of Surfactant-Free Microemulsions.: This research elucidates the molecular interactions in microemulsions involving 1-Propanol, offering insights into its use in creating stable, surfactant-free systems (Seo et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in tartaric acid: ≤ 1.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
As (Arsenic): ≤ 500 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 20 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Pb (Lead): ≤ 500 ppm
Particle size (D 50): 1.0 - 3.0 µm
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable