1.07559
Extran® AP 21
liquid, acidic, concentrate (contains phosphoric acid)
Synonyme(s) :
TM=["EXTRAN"] AP 21 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 21 detergent
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
53.0-57.0% (acidimetric)
pH
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
Densité
1.37 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1