Principaux documents
1.06682
Supelco
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Microcosmic salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H5NNaO4P · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
235-860-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
pH
8.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
79 °C
Solubilité
167 g/L
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
Clé InChI
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable