Key Documents
1.06609
Supelco
Peroxydisulfate de sodium
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Peroxydisulfate de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-892-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Perte
≤0.05% loss on drying, 105 °C; 3 hours
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
545 g/L
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1150 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
Traces de cations
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Remplace : SX0703 ; SX0703-1
Remarque sur l'analyse
Dosage (iodométrie) : ≥ 99,0 %
Identité : test réussi
Chlorure (Cl) : ≤ 0,01 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,003 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,05 %
Cr (chrome) : ≤ 0,001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,0001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,001 %
Perte au séchage (105 °C, 3 heures) : ≤ 0,05 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable