Principaux documents
1.06446
SAFC
Citrate trisodique dihydraté
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 331
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Citrate de sodium tribasique dihydrate, Citrate trisodique, Citrate de sodium, Dihydraté, Acide citrique trisodium salt dihydrate, Citrate trisodique dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.10
Beilstein:
6104939
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E331
Numéro de classement CE :
200-675-3
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
powder
solid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le citrate trisodique dihydraté est un constituant courant des systèmes de tampon citrate utilisés dans les étapes de chromatographie de biomolécules "downstream", ainsi que des formulations liquides finales.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.