Key Documents
1.06437
Supelco
Sodium cyanide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sodium cyanide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CNNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
49.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
205-599-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥95.0% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
4.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
7.7 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1496 °C/1013 hPa
Pf
563 °C
Solubilité
370 g/L
Densité
1.6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
750‑900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%
sulfide (S2-): ≤0.02%
Traces de cations
Pb: ≤0.005%
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/CN.Na/c1-2;/q-1;+1
Clé InChI
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Green Synthesis of Sodium Cyanide Using Hydrogen Cyanide Extracted under Vacuum from Cassava (Manihot esculenta Crantz) Leaves.: This study presents an innovative green approach to synthesizing sodium cyanide using hydrogen cyanide extracted from cassava leaves. The process involves maceration and vacuum extraction, producing NaCN with potential applications in environmentally friendly chemical synthesis and analytical methods (Monga et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Hexacyanoferrate: ≤ 0.05 %
Sulphide (S): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3