Principaux documents
1.06391
Supelco
Sodium carbonate decahydrate
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Sodium carbonate decahydrate, Soda, Sodium Carbonate decahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CNa2O3 · 10H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
207-838-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
99-102% (acidimetric)
Forme:
solid
Solubilité:
210 g/L
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99-102% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
Concentration
36.7-40.0% (Na2CO3 basis, acidimetric)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
210 g/L
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
700‑900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, Na₂CO₃): 36.7 - 40.0 %
Assay (acidimetric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Alkali hydroxides and Alkali hydrogen carbonates: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Phosphate and Silicate (as SiO₂): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ISO, Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable