Key Documents
1.06363
Supelco
Sodium bromide
99.995 Suprapur®
Synonyme(s) :
Sodium bromide, Bromo sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BrNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-599-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 806 °C)
Pureté
99.995%
Puissance
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
Solubilité
946 g/L
Densité
3.2 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
1750 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Phosphate (PO₄) (as P): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄) (as S): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.050 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.05 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable