Key Documents
1.05873
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂], desiccant, about 1-4 mm
Synonyme(s) :
Magnesium perchlorate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Mg(ClO4)2 · x H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.21 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41123003
Numéro de classement CE :
233-108-3
Nomenclature NACRES :
NB.51
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
500 g/L
Densité
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
Masse volumique apparente
600‑800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable