Principaux documents
1.05809
Supelco
Magnesia rods
rod L × diam. ~14 cm × 2 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NB.51
Tige, L × diam.
~14 cm × 2 mm
Niveau de qualité
Température de stockage
2-30°C
Description générale
for the phosphorus salt pearls
Remarque sur l'analyse
Length: about 14 cm
Diameter: about 2 mm
Pearl test: passes test
Flame test: passes test