Key Documents
1.05721
Supelco
Plaques TLC, Gel de silice 60
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyme(s) :
Silica Gel 60 TLC Plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 plaques en verre, 20 x 20 cm
Nos plaques de silice conventionnelles pour TLC reposent sur notre gel de silice 60 qui a fait ses preuves, combiné à un agent de liaison polymérique unique en son genre, qui produit une surface très adhérente et dure, résistante aux fêlures et aux cloques et pouvant même accepter les annotations au crayon sans risquer d′endommager la couche.
Application
  • Pressurized planar electrochromatography of DNS amino acids derivatives in silica gel and silanized silica gel systems with formic acid addition to the water mobile phase: This study explores the separation selectivity of dansyl (DNS) derivatives of amino acids using pressurized planar electrochromatography (PPEC) on Silica gel 60 TLC plates. The research demonstrates significant differences in separation selectivity between high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) and PPEC systems, highlighting the electrophoretic effects in the PPEC system (Chomicki and Dzido, 2021).
  • Thin-layer chromatography of DNS amino acids derivatives in systems with silica gel and silanized silica gel plates: This article presents investigations into the separation selectivity of DNS derivatives of amino acids on Silica gel 60 TLC plates. The study shows the impact of varying concentrations of acetonitrile in the mobile phase on the separation efficiency, providing valuable insights for optimizing analytical techniques in biochemical research (Chomicki and Dzido, 2022).
  • Determination of β-blocking receptor drugs in silica gel TLC systems with the mobile phase containing surfactant: This research examines the retention and separation of β-blocking drugs on Silica gel 60 TLC plates using mobile phases with surfactants. The study assesses the effect of surfactant concentration on zone shape properties and provides a quantitative analysis of selected solutes, emphasizing the method′s environmental friendliness due to low propanol use (Traczuk and Polak, 2022).
Liaison
Remplace : 5721-7 ; 5721
Remarque sur l'analyse
Surface spécifique (méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, distribution de la taille des pores) : 9,7 - 11,7 µm
Épaisseur de couche : 210 - 270 µm
Écart d'épaisseur de couche par plaque : ≤ 35 µm
Test chromatographique :
test de couleur
Valeurs hRf
- bleu vif organol, test de couleur, lipophile :
11 à 25
- Ceres Black G, dosage colorimétrique, lipophile : 34 à 48
- Ceres violet-brun, dosage colorimétrique, lipophile : 52 à 67
Indice de séparation (dosage colorimétrique, lipophile) : ≥ 10,5
Valeur typique déterminée sur une plaque conditionnée
Éluant : toluène (45 % d'humidité relative)
Articles
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Afficher tout