1.05717
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyme(s) :
2 mm Thick Silica Gel Plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 12 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
2 mm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 300 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
25 - 35
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 50 - 60
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 65 - 80
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene (45% rel. humidity)