1.05044
Iodure de potassium
99.995 Suprapur®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Essai
99.995%
Forme
solid
Puissance
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1325 °C/1013 hPa
Pf
681 °C (lit.)
Solubilité
1430 g/L
Masse volumique apparente
1500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 100 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.05 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3