Key Documents
1.04717
Supelco
Isooctane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
2,2,4-Triméthylpentane, Isooctane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro Beilstein :
1696876
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
208-759-1
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Qualité
isocratic
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Puissance
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
6 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Transmittance
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Température de transition
flash point -12 °C
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avec leur degré élevé de transmittance UV, leur faible teneur en particules, une acidité et une alcalinité réduites, ainsi qu′un bas niveau de résidus d′évaporation, les solvants LiChrosolv sont parfaits pour des séparations reproductibles. Puisque les séparations sont normalement effectuées dans des conditions de gradient en HPLC analytique, nous proposons des solvants « de qualité gradient » et des solvants « de qualité isocratique ». Cela vous permet de minimiser l′effet gradient du solvant utilisé.
Application
  • Spectral Investigations of Fluorescence Tracers in Automotive and Aviation Fuels under Cryogenic Conditions: This research highlights the use of isooctane in studying the behavior of fuels at low temperatures, proving essential for improving fuel performance and safety in automotive and aviation industries (Koegl et al., 2024).
  • Versatile Application of TiO2@PDA Modified Filter Paper for Oily Wastewater Treatment: Demonstrates isooctane′s role in assessing the efficiency of innovative materials designed for environmental applications, specifically in the treatment of oily wastewaters, enhancing sustainability in industrial practices (Zhao et al., 2023).
  • Characterization and Pilot-Scale Application of the ZMS-2 Serine Protease with Novel Properties for the Eco-friendly Leather Processing: Utilizes isooctane in extracting and characterizing enzymes that significantly reduce the environmental impact of leather processing, marking a step forward in sustainable industrial manufacturing (Khan et al., 2023).
  • Rapid Construction of Caffeic Acid/p-Phenylenediamine Antifouling Hydrophilic Coating on a PVDF Membrane for Emulsion Separation: Investigates the role of isooctane in creating advanced coating solutions that improve the efficiency and longevity of separation processes, critical for environmental engineering (Tong et al., 2023).
Caractéristiques
Concentration de saturation dans l′air : 239 g/m3 (20 °C)
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : conforme
Résidus d′évaporation : ≤ 2,0 mg/l
Eau : ≤ 0,01 %
Acidité : ≤ 0,0002 méq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 méq/g
Transmission (à 210 nm) : ≥ 50 %
Transmission (à 220 nm) : ≥ 80 %
Transmission (à partir de 245 nm) : ≥ 98 %
Filtré sur un filtre de 0,2 µm
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup