Principaux documents
1.04413
Supelco
Mercury(II) sulfate solution 200 g/l
in diluted sulfuric acid for determination of COD acc. to DIN 38409-H 43-1 (short-term experience)
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
SE.11
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Concentration (HgSO₄): 198.0 - 202.0 g/l
Concentration (H₂SO₄): 173.0 - 180.0 g/l
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable