1.04323
Gélose tryptone-soja modifiée - Milieux de culture déshydratés
NutriSelect® Prime, with Lecithin and Polysorbate 80, USP, EP, JP, EN 17141, ISO 21149, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Synonyme(s) :
TSA, soy agar, CASO agar, Casein-peptone Soymeal-peptone Agar, TSA medium, soybean casein digest agar, tryptic soy (caso) agar, tryptic soy agar dehydrated, Tryptone Soy Agar, Casein Soya Agar, Soybean Casein digest Agar
About This Item
Produits recommandés
Agence
EN 17141
EP
ISO 21149
JP
USP
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
Application(s)
cosmetics
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
This modification of Tryptic Soy Agar contains lecithin and polysorbate 80 (also known as Tween® 80) to inactivate residual disinfectants when sampling. EP, JP, USP, EN 17141 and EN ISO 21249 recommend incorporating lecithin to neutralize quaternary ammonium compounds (QACs), para-hydroxybenzoates (parabens) and bis-biguanides and to add polysorbate 80 to neutralize QACs, iodine and parabens. Polysorbate 80 is reported as well for neutralizing phenols, hexachlorophene, and formalin.
Tryptic Soy Agar (TSA) with Lecithin and Polysorbate 80 can be used to prepare plates for different usage, e.g. contact plates for surface-sampling, plates for surface-plating and air-sampling techniques, for membrane filtration and for pour-plating technique.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.