Principaux documents
1.03252
Millipore
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
BIS-TRIS
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
230-237-7
Nomenclature NACRES :
NA.05
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilité
soluble 579.9 g/L
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Absorbance A (280 nm; 10 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
pH-value (2 %; water): 9.4 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Loss on drying (60 °C; vacuum): ≤ 1.0 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable