Principaux documents
1.03067
Supelco
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
GR for analysis
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
208-635-7
Nomenclature NACRES :
NA.05
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (acidimetric)
Forme
solid
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
208-212 °C (decomposition)
Solubilité
2000 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[N+H2](C)c1ccc(cc1)[N+H2]C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
Clé InChI
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.05 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3