101500
AEBSF, Hydrochloride
AEBSF, CAS 30827-99-7, is a specific irreversible inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. A nontoxic alternative to PMSF and DFP.
Synonyme(s) :
AEBSF, Hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clé InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
chymotrypsin
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem. 116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm. 6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast