Key Documents
1.00888
Millipore
Supplément sélectif pour Clostridium perfringens
For the preparation of TSC Agar, For the enumeration of Clostridium perfringens
Synonyme(s) :
Supplément pour Clostridium perfringens
About This Item
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Solubilité
83 g/L
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Clostridium spp.
Description générale
Le supplément sélectif pour Clostridium perfringens contient de la D-cyclosérine, un antibiotique inhibant la flore bactérienne qui l'accompagne et limitant la croissance des colonies en développement. Il réduit également la diffusion et l′assombrissement gênant autour des colonies de Clostridium perfringens. Le phosphate de 4-méthylumbelliféryle (MUP) est un substrat fluorogénique des phosphatases acide et alcaline. La phosphatase acide est un indicateur hautement spécifique de Clostridium perfringens qui coupe le substrat fluorogénique MUP. La fluorescence du produit résultant, la 4-méthylumbelliférone, peut être identifiée avec une lampe UV de grande longueur d'onde et suggère la présence de Clostridium perfringens.
Application
Le supplément sélectif pour Clostridium perfringens sert à enrichir la gélose TSC (base) durant le dénombrement de Clostridium perfringens dans les produits alimentaires et autres matériaux.
Liaison
Remplace : 1008880017
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3