09-433
Anti-phospho-IRS1 (Tyr628) mouse/ (Tyr632) human Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
HIRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr628/pTyr632 )
Informations sur le gène
human ... IRS1(3667)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2