Principaux documents
07-1402-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GLUT-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2, Glucose transporter type 2, liver, GLUT-2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Slc2A2(20526)
Description générale
La protéine GLUT-2 (UniProt P14246 ; aussi connue sous les noms de "solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2", et transporteur de glucose 2) est codée par le gène Slc2a2 (aussi appelé Glut-2 ou Glut2) (identifiant du gène : 20526) chez les espèces murines. Les protéines GLUT (transporteurs de glucose) constituent une famille de glycoprotéines membranaires intrinsèques qui facilitent l'absorption du glucose par les cellules. Le clonage moléculaire des transporteurs de glucose a permis d'identifier une famille de gènes étroitement liés qui codent pour au moins 7 protéines présentant un haut degré d'homologie (de 45 % à 65 %). La protéine GLUT2 est un transporteur de glucose facilitateur qui médie le transfert bidirectionnel du glucose à travers la membrane des hépatocytes. Elle est présente à fortes concentrations dans la membrane plasmique des cellules bêta du pancréas, où elle initie la première étape de la sécrétion de l'insuline stimulée par le glucose. Du fait de sa faible affinité et de sa forte capacité, la protéine GLUT2 transporte les sucres alimentaires, le glucose, le fructose et le galactose dans une vaste gamme de concentrations physiologiques, assurant des flux bidirectionnels importants vers l'intérieur et l'extérieur des cellules. Elle participe également au transport du glucose dans l'intestin grêle et dans le rein, aux côtés du cotransporteur Na+/glucose. L'expression hépatique de GLUT2 est régulée à la hausse de manière dose-dépendante en fonction de la concentration en glucose dans les hépatocytes primaires et les lignées cellulaires d'hépatocytes. L'expression hépatique de GLUT2 est réduite en cas de faim et retrouve des niveaux normaux après une nouvelle prise alimentaire. Chez les animaux diabétiques, l'expression hépatique de GLUT2 est accrue, mais revient à la normale lorsque les conditions hyperglycémiques sont corrigées par de l'insuline exogène.
Réf. : Burkhardt, BR., et al. (2005). FEBS Lett. 579, 5759 5764.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal cible une région située dans la première boucle extracellulaire de la protéine GLUT-2 humaine, de souris et de rat.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence de 16 a.a. située dans la première boucle extracellulaire de la protéine GLUT-2 de souris.
Épitope : domaine de :
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine GLUT-2 dans 10 µg de lysats de cellules humaines (A431, HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat, PC3), de souris (C2C12, NIH/3T3, Raw 264.7), et de rat (L6, PC12) et d'homogénat de tissu cérébral de souris.
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez GLUT-2 à l'aide de cet anticorps polyclonal de lapin purifié anti-GLUT-2 (réf. 07-1402-I), dont l'utilisation a été validée en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HEK293.
Analyse western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine GLUT-2 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
~50 kDa (poids observé). 57,49 / 57,11 / 57,09 kDa (protéine humaine/de souris/de rat) (poids déterminés par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Max Hahn et al.
Communications biology, 3(1), 541-541 (2020-10-02)
Mouse models of Streptozotocin (STZ) induced diabetes represent the most widely used preclinical diabetes research systems. We applied state of the art optical imaging schemes, spanning from single islet resolution to the whole organ, providing a first longitudinal, 3D-spatial and
Jessica L Huang et al.
The Journal of endocrinology, 246(1), 69-78 (2020-05-06)
There is great interest in generating functionally mature beta cells from stem cells, as loss of functional beta cell mass contributes to the pathophysiology of diabetes. Identifying markers of beta cell maturity is therefore very helpful for distinguishing stem cells
Atcharaporn Ontawong et al.
Biomedical reports, 15(3), 73-73 (2021-08-19)
The major constituents of Coffea arabica (coffee), including caffeine, chlorogenic acid and caffeic acid, exhibit antihyperglycemic properties in in vitro and in vivo models. However, whether Coffea arabica bean extract (CBE) regulates glucose uptake activity and the underlying mechanisms involved
Xue Liu et al.
BMC biology, 21(1), 150-150 (2023-07-05)
Biological aging is an important factor leading to the development of pathologies associated with metabolic dysregulation, including type 2 diabetes, cancer, cardiovascular and neurodegenerative diseases. Telomere length, a central feature of aging, has additionally been identified as inversely associated with
Yumiko Takahashi et al.
Nutrients, 13(7) (2021-07-03)
We examined the effect of dietary carbohydrate intake on post-exercise glycogen recovery. Male Institute of Cancer Research (ICR) mice were fed moderate-carbohydrate chow (MCHO, 50%cal from carbohydrate) or high-carbohydrate chow (HCHO, 70%cal from carbohydrate) for 10 days. They then ran