07-1401-AF488
Anti-GLUT-1 Antibody, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter, GLUT-1, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC2A1(6513)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-1401) is shown to be suitable also for ELISA, Western blotting, immunocytochemistry, and immunohistochemistry applications.
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GLUT-1 in A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2