Key Documents
07-1341
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PHLPP1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase, PH domain leucine-rich repeat protein phosphatase, Pleckstrin homology domain-containing family E protein 1, SCN circadian oscillatory protein, Suprachiasmatic nucleus circadian oscillatory protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Séquence immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of PHLPP1.
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... PHLPP1(23239)
Description générale
La protéine PHLPP1 est la protéine phosphatase responsable de la déphosphorylation du site de l'Akt (Ser473). L'Akt (Ser473) est le site d'activation de la phosphorylation de la protéine TORC2 (mTOR).
Spécificité
Cet anticorps reconnait la région C-terminale de la protéine PHLPP1.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à l'extrémité C-terminale de la protéine PHLPP1.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-PHLPP1 permet de détecter le niveau de PHLPP1 ; son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en WB et IC.
Sous-domaine de recherche
Signalisation PI3K, Akt et mTOR
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine PHLPP1 dans du lysat de tissu cérébral humain.
Description de la cible
134 kDa, poids réel (observé) de 110 kDa
Forme physique
Produit purifié par affinité
Sérum de lapin purifié dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissu cérébral humain
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Saida Abdelli et al.
PloS one, 7(5), e35997-e35997 (2012-05-09)
We have recently shown that silencing of the brain/islet specific c-Jun N-terminal Kinase3 (JNK3) isoform enhances both basal and cytokine-induced beta-cell apoptosis, whereas silencing of JNK1 or JNK2 has opposite effects. While it is known that JNK1 or JNK2 may
Clara M Castillejo Becerra et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(9), 7470-7478 (2018-05-19)
The protein phosphatase Phlpp1 is an essential enzyme for proper chondrocyte function. Altered Phlpp1 levels are associated with cancer and degenerative diseases such as osteoarthritis. While much is known about the post-transcriptional mechanisms controlling Phlpp1 levels, transcriptional regulation of the
Georgia Balsevich et al.
Nature communications, 8(1), 1725-1725 (2017-11-25)
The co-chaperone FKBP5 is a stress-responsive protein-regulating stress reactivity, and its genetic variants are associated with T2D related traits and other stress-related disorders. Here we show that FKBP51 plays a role in energy and glucose homeostasis. Fkbp5 knockout (51KO) mice
Medha Sharma et al.
Cell communication and signaling : CCS, 20(1), 179-179 (2022-11-16)
The aim of the present study was to determine the role of individual PHLPP isoforms in insulin signaling and insulin resistance in neuronal cells. PHLPP isoforms were either silenced or overexpressed individually, and the effects were observed on individual Akt
Changli Zhang et al.
JOR spine, 7(1), e1306-e1306 (2024-01-15)
Intervertebral disc (IVD) degeneration is associated with chronic back pain. We previously demonstrated that the phosphatase pleckstrin homology domain and leucine-rich repeat protein phosphatase (PHLPP) 1 was positively correlated with IVD degeneration and its deficiency decelerated IVD degeneration in both