05-591-AF647
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor™ 647
clone SKB1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, PKB, PKB alpha, Protein kinase B, Protein kinase B alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SKB1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Akt1(11651)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-591) is shown to be suitable also for flow cytometry, immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Apoptosis & Cancer
Kinases & Phosphatases
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Akt/PKB in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable