Key Documents
05-23-0751
Sigma-Aldrich
α-Melanocyte-Stimulating Hormone
Synthetic α-melanocyte-stimulating hormone.
Synonyme(s) :
α-Melanocyte-Stimulating Hormone, α-MSH, Melanotropin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C77H109N21O19S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1664.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C77H109N21O19S/c1-42(2)64(65(79)106)97-75(116)61-20-13-30-98(61)76(117)54(18-10-11-28-78)88-62(103)38-85-66(107)57(34-46-36-84-50-17-9-8-16-49(46)50)94-67(108)51(19-12-29-83-77(80)81)89-70(111)55(32-44-14-6-5-7-15-44)92-72(113)58(35-47-37-82-41-86-47)95-68(109)52(25-26-63(104)105)90-69(110)53(27-31-118-4)91-74(115)60(40-100)96-71(112)56(33-45-21-23-48(102)24-22-45)93-73(114)59(39-99)87-43(3)101/h5-9,14-17,21-24,36-37,41-42,51-61,64,84,99-100,102H,10-13,18-20,25-35,38-40,78H2,1-4H3,(H2,79,106)(H,82,86)(H,85,107)(H,87,101)(H,88,103)(H,89,111)(H,90,110)(H,91,115)(H,92,113)(H,93,114)(H,94,108)(H,95,109)(H,96,112)(H,97,116)(H,104,105)(H4,80,81,83)/t51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58?,59-,60-,61-,64-/m0/s1
Clé InChI
WHNFPRLDDSXQCL-PDEGJNOBSA-N
Description générale
Synthetic α-melanocyte-stimulating hormone. Peptide hormone secreted by the anterior pituitary gland. Controls the intensity of pigmentation. A potent inhibitor of ICAM-1 expression in malignant melanocytes.
Conditionnement
Yes
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH₂
Forme physique
Supplied as trifluoroacetate salt. Sold on the basis of peptide content.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Autres remarques
Morandini, R., et al. 1998. J. Cell Physiol. 175, 276.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable