Principaux documents
05-22-2500
Sigma-Aldrich
Formyl-Met-Leu-Phe-OH
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes.
Synonyme(s) :
Formyl-Met-Leu-Phe-OH, fMLP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H31N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
Description générale
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes. Induces superoxide release from neutrophils.
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes. Induces superoxide release from neutrophils.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
fMet-Leu-Phe-OH
Autres remarques
Bautista, A.P., and Elliott, K.E. 1994. Life Sci. 54, 721.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable