05-1406
Anti-Phospholipase A2 Antibody, clone CH-7
clone CH-7, from mouse
Synonyme(s) :
Phospholipase A2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CH-7, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLA2G10(8399)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PLA2 Monoclonal Antibody: Colon Cancer
Western Blot: A previous lot of this antibody was used at 1:500-1:1000; antibody recognizes all isoforms, the cPLA. Alpha (85 kDa) typically migrates as 100-110 kDa on reducing westerns; beta migrates as 114 kDa; antibody will also recognize the sPLA at approximately 14-20 kDa.
Signaling
Lipid Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PLA2 on 10 μg of RAW 264 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
RAW264 Cell Lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable