Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
05-1242
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys9), clone 6F12-H4
clone 6F12-H4, from mouse
Synonyme(s) :
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F12-H4, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Description générale
Les histones sont des protéines hautement conservées qui servent de support structural pour l'organisation de l'ADN nucléaire en chromatine. Les quatre histones centrales, H2A, H2B, H3 et H4, s'assemblent en un octamère (2 molécules de chaque) autour duquel s'enroulent 146 paires de bases d'ADN, formant le nucléosome, sous-unité fondamentale de la chromatine. Les modifications des histones régulent la transcription, la réparation, la recombinaison et la réplication de l'ADN. Les modifications les plus étudiées sont l'acétylation, la phosphorylation, la méthylation et l'ubiquitinylation. Elles peuvent modifier l'architecture locale de la chromatine ou recruter des facteurs transactivateurs qui reconnaissent certaines modifications des histones (hypothèse du "code des histones"). La triméthylation de l'histone H3 au niveau du résidu Lys9 (H3K9me3) est l'une des marques épigénétiques les plus étudiées. La H3K9me3 intervient dans la répression des gènes euchromatiques ainsi que dans le contrôle épigénétique de l'assemblage de l'hétérochromatine, très probablement en jouant le rôle de motif de reconnaissance pour la fixation des protéines associées à la chromatine telles que la protéine Swi6 ou HP1α/β. Les enzymes responsables de la formation de la H3K9me3 sont les enzymes SUV39H1 et SUV39H2.
Spécificité
L'homologie de séquence laisse présager une réactivité croisée avec toutes les espèces de mammifères ainsi qu'avec les espèces Drosophila, Xenopus et Arabidopsis.
Application
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) :
Données représentatives d'un précédent lot. De la chromatine 3T3 L1 traitée aux ultrasons a été soumise à une immunoprécipitation de la chromatine avec l'anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys9) et le kit Magna ChIP G (réf. 17-611). Le succès de l'immunoprécipitation de la triméthylhistone H3 (Lys9) associée aux fragments d'ADN a été contrôlé par PCR quantitative avec des amorces encadrant le promoteur p16.
Analyse par inhibition peptidique :
Un test d'inhibition peptidique révèle une nette préférence de l'anticorps pour la forme triméthyle plutôt que pour la forme diméthyle.
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) :
Analyse par ChIP de cibles chromosomiques connues de la Suv39h (H3K9me3 dans les macrosatellites, cellules souches embryonnaires de souris).
Analyse par dot blot :
Une analyse par dot blot a démontré la spécificité de l'anticorps anti-H3K9me3, clone 6F12-H4, pour la triméthyl-Lys9 de l'histone H3.
Utilisez l'anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys9), clone 6F12-H4 (anticorps monoclonal de souris) validé en immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), en immunologie plaquettaire, en immunofluorescence, en dot blot, en séquençage après ChIP et en Western blotting, pour détecter la triméthyl-histone H3 (Lys9), également appelée H3K9me3 ou histone H3 (triméthyl K9).
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des extraits acides de cellules HeLa
Analyse par western blotting : Une dilution de 0,5 à 5 μg de ce lot a permis de détecter la triméthyl-histone H3 (Lys9) dans des extraits acides de cellules HeLa.
Description de la cible
~17 kDa
Forme physique
Format : purifié
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xi-Yong Yu et al.
Molecular biology reports, 39(9), 8891-8898 (2012-06-19)
Diabetic patients continue to develop inflammation and cardiovascular complication even after achieving glycemic control, suggesting a "metabolic memory". Metabolic memory is a major challenge in the treatment of diabetic complication, and the mechanisms underlying metabolic memory are not clear. Recent
Melissa Suter et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(2), 714-726 (2010-11-26)
The effect of in utero exposure to a maternal high-fat diet on the peripheral circadian system of the fetus is unknown. Using mRNA copy number analysis, we report that the components of the peripheral circadian machinery are transcribed in the
Adam E Handel et al.
Frontiers in immunology, 9, 2120-2120 (2018-10-05)
Thymic epithelial cells (TEC) effect crucial roles in thymopoiesis including the control of negative thymocyte selection. This process depends on their capacity to express promiscuously genes encoding tissue-restricted antigens. This competence is accomplished in medullary TEC (mTEC) in part by
Xu Wang et al.
The EMBO journal, 36(9), 1243-1260 (2017-03-23)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) has been characterized as a critical oncogene and a promising drug target in human malignant tumors. The current EZH2 inhibitors strongly suppress the enhanced enzymatic function of mutant EZH2 in some lymphomas. However, the
Julio Aguado et al.
Nature communications, 10(1), 4990-4990 (2019-11-20)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a genetic disorder characterized by premature aging features. Cells from HGPS patients express progerin, a truncated form of Lamin A, which perturbs cellular homeostasis leading to nuclear shape alterations, genome instability, heterochromatin loss, telomere dysfunction