Principaux documents
S-053
Supelco
JWH-073 4-Hydroxybutyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H21NO2
Poids moléculaire :
343.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CN(CCCCO)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C23H21NO2/c25-15-6-5-14-24-16-21(19-11-3-4-13-22(19)24)23(26)20-12-7-9-17-8-1-2-10-18(17)20/h1-4,7-13,16,25H,5-6,14-15H2
Clé InChI
FIBVDFAPDNJBNI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
A major urinary metabolite of JWH-073, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. This monohydroxy analog is also known as the omega hydroxy metabolite of JWH-073.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C