N-067
Naphyrone hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Naphyrone hydrochloride solution, Energy-1, NRG-1, O-2482
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC(N1CCCC1)C(C2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=O.[H]Cl
InChI
1S/C19H23NO.ClH/c1-2-7-18(20-12-5-6-13-20)19(21)17-11-10-15-8-3-4-9-16(15)14-17;/h3-4,8-11,14,18H,2,5-7,12-13H2,1H3;1H
Clé InChI
SIOVYKZRZLWQSY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup