Principaux documents
900122J
Avanti
15-keto PGF2α
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
15-keto Prostaglandin F2α
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
5 mg/mL in methyl acetate
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900122J-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
8.6 °F
Point d'éclair (°C)
-13 °C