880330P
Avanti
18:1 PEG3000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880330P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (880330P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880330P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880330P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3