Principaux documents
880172P
Avanti
DSPE PEG2000-OH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
18:0 PEG2000-OH PE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C131H263N2O54P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2761.44
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.55
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880172P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
(targeted drug delivery)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880172P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable