Key Documents
880161P
Avanti
DSPE-PEG2k-tri mannose
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri mannose, ammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C155H304N3O72P
Poids moléculaire :
3393.02
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880161P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)COC(C)OCC(=O)NCCOCCOCCO[C@H]1OC(CO[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@@H](O)C(O[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880161P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable