Principaux documents
870854P
Avanti
C14 Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Myristoyl L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H42ClNO4
Poids moléculaire :
408.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x5 mg (870854P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1
Clé InChI
TWGWHMYOGIGWDM-FSRHSHDFSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870854P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable