870133P
Avanti
18:0-16:0(16-Azido) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-stearoyl-2-(16-azidopalmitoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870133P-5mg)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable