Principaux documents
867200O
Avanti
Squalene
from plant derived, sugarcane, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H50
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Essai
≥99% (TLC)
Forme
(neat oil)
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (867200O-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (867200O-500MG)
pkg of 5 × 200 mg (67200O-1G)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Pf
-75 °C (lit)
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Clé InChI
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Description générale
Squalene is a triterpene that is an intermediate in the cholesterol synthesis pathway . This product is a synthetic precursor to all steroids, including cholesterol, steroid hormones, and vitamin D.
Application
adjuvants
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-100MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-500MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-1G)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable