Key Documents
860856P
Avanti
RBM14C16
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)palmitamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H47NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.70
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860856P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable